Kluczowe dokumenty
317276
Chloroacetaldehyde solution
~55 wt. % in H2O
Synonim(y):
α-Chloroacetaldehyde, 2-Chloro-1-ethanal, 2-Chloroacetaldehyde, 2-Chloroethanal, Monochloroacetaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
~55 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4036
gęstość
1.236 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
Klucz InChI
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Etheno derivatives of nucleotides.
- 2,3-Disubstituted pyrroles by Hantzsch reaction.
- Aminotetrahydronaphthalene ketopiperazine scaffolds as potent MCH-R1 antagonists.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?