Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.626 (lit.)
tw
103 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccn2ccnc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
Klucz InChI
UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter