Merck
185744
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol
99%
Synonim(y):
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.51
Beilstein:
878139
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
2.78 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
797 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
water: miscible
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Klucz InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloroethanol is a versatile intermediate in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, and specialty chemicals. Photodissociation of 2-chloroethanol in a molecular beam at 193nm has been investigated. It is widely used as an industrial solvent.
Zastosowanie
2-Chloroethanol was used in the synthesis of the polyethylene terepthalate model substrate, bis(benzoyloxyethyl)terephthalate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
New enzymes with potential for PET surface modification.
Fischer-Colbrie G, et al.
Biocatalysis and Biotransformation, 22(5-6), 341-346 (2004)
Bacterial degradation of 2-chloroethanol proceeds via 2-chloroacetic acid.
Stucki G and Leisinger T.
FEMS Microbiology Letters, 16(1), 123-126 (1983)
Photodissociation of 2-bromoethanol and 2-chloroethanol at 193 nm.
Hintsa EJ, et al.
J. Chem. Phys. , 92(4), 2280-2286 (1990)
John W Barton et al.
Chemosphere, 73(11), 1737-1740 (2008-10-22)
We report measurements of solubility limits for benzene, toluene, and TCE in systems that contain varying levels of biomass up to 0.13 g mL(-1) for TCE and 0.25 g mL(-1) for benzene and toluene. The solubility limit increased from 21
C Eric Hack et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 46(1), 63-83 (2006-08-08)
Bayesian population analysis of a harmonized physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model for trichloroethylene (TCE) and its metabolites was performed. In the Bayesian framework, prior information about the PBPK model parameters is updated using experimental kinetic data to obtain posterior parameter