Key Documents
779202
Ethylene oxide solution
2.5-3.3 M in THF
Synonim(y):
Dimethylene oxide, Epoxyethane, Ethyleneoxy, Oxacyclopropane, Oxidoethane
About This Item
Polecane produkty
Postać
solution
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
2.5-3.3 M in THF
ciąg SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Klucz InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?