Merck
540048
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene oxide
99%
Synonim(y):
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
79764
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +14°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366 (lit.)
tw
33-34 °C (lit.)
gęstość
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Klucz InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Zastosowanie
(R)-(+)-Propylene oxide is commonly employed as a chiral building block or intermediate in the synthesis of chiral compounds. For example, it can be used to synthesize cyclic propylene carbonate by the reaction with CO2 in the presence of a chiral catalyst. It is also used as a starting material for the preparation of magnetic resonance (MR) contrast agents that can be used for in vivo detection of β-galactosidase.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a