Kluczowe dokumenty
531537
1,2-Epoxy-2-methylpropane
97%
Synonim(y):
1,2-Epoxy-isobutane, 2,2-Dimethyloxirane, Isobutylene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
50-51 °C (lit.)
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,2-epoksy-2-metylopropan jest wszechstronnym monomerem epoksydowym, który jest wykorzystywany do wytwarzania polimerów na bazie polieterów. Polimery te mogą być wykorzystywane do produkcji hydrożeli i innych materiałów polimerowych, które są stosowane w systemach dostarczania leków, inżynierii tkankowej i urządzeniach medycznych. Dodatkowo, 1,2-epoksy-2-metylopropan może być stosowany do modyfikacji istniejących szkieletów polimerowych w celu zwiększenia ich biokompatybilności i wydajności w zastosowaniach biomedycznych.
Zastosowanie
1,2-epoksy-2-metylopropan może być stosowany w syntezie nowych semikrystalicznych poliestrów poprzez kopolimeryzację z cyklicznymi bezwodnikami. Poliestry te wykazują pożądane właściwości termiczne, w tym wysokie temperatury topnienia i zwiększoną wytrzymałość mechaniczną. Właściwości te sprawiają, że nadają się one do różnych zastosowań, w tym inżynierii tkankowej, implantów chirurgicznych i bioelektroniki.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-26.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-32.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Cornet et al.
Archives of toxicology, 65(4), 263-267 (1991-01-01)
Until now, no data are available concerning the biotransformation and toxicity of 2-methylpropene (or isobutene), a gaseous alkene widely used in industry (rubber, fuel additives, plastic polymers, adhesives, antioxidants). In this work, the biotransformation of 2-methylpropene (MP) has been studied
U Jorritsma et al.
Mutagenesis, 10(2), 101-104 (1995-03-01)
2-Methylpropene (isobutene), a gaseous compound widely used in chemical industries, is metabolized to the epoxide 2-methyl-1,2-epoxypropane. The parent compound has previously been shown to be non-mutagenic in a modified Ames test, whereas the epoxide metabolite gave a positive result. In
Paul R Carlier et al.
The Journal of organic chemistry, 71(4), 1592-1597 (2006-02-14)
Protonated epoxides feature prominently in organic chemistry as reactive intermediates. Herein, we describe 10 protonated epoxides using B3LYP, MP2, and CCSD/6-311++G calculations. Relative to CCSD, B3LYP consistently overestimates the C2-O bond length. Protonated 2-methyl-1,2-epoxypropane is the most problematic species studied
M Cornet et al.
Mutation research, 271(3), 213-221 (1992-06-01)
The mutagenic properties of 2-methylpropene (MP) and 2-methyl-1,2- epoxypropane (MEP) were investigated in the Salmonella assay. A simple exposure system, consisting of gastight tissue culture flasks, was used. This method has the advantage that the volatile test chemical is present
M Cornet et al.
Chemical research in toxicology, 8(7), 987-992 (1995-10-01)
The biotransformation of 2-methylpropene, a gaseous alkene widely used in industry, was investigated in vitro in liver tissue of rats, mice, and humans. Interspecies comparison revealed that the lowest levels of the primary epoxide metabolite were detected in incubations of