Merck
CRM44609
Supelco
Ethylene oxide solution
certified reference material, 500 μg/mL in DMSO, ampule of 1 mL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
500 μg/mL in DMSO
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Klucz InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2