Kluczowe dokumenty
8.43910
Sigma-Aldrich
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
for synthesis
Synonim(y):
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
240-162-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
bp
140 °C/2 mbar
temp. przejścia
flash point >160 °C
gęstość
1.157 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CCOCC(=O)O)CCOC
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Dekstrometorfan zanieczyszczenie C w analizie biochemicznej: Do oznaczania dekstrometorfanu w ludzkim osoczu opracowano metodę wykorzystującą ekstrakcję do fazy stałej z końcówki pipety i chromatografię gazową ze spektrometrią mas, demonstrując precyzyjne podejście do wykrywania i analizy zanieczyszczeń, takich jak zanieczyszczenie C dekstrometorfanu w związkach farmaceutycznych (Hasegawa et al., 2011).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1