Merck
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
technical grade
Synonim(y):
O-(2-Methoxyethyl)glycolic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
Beilstein:
1753567
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)