Merck
389196
Sigma-Aldrich
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O(CH2)3P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
153-154 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Spirocyclohexadienones via Pd-catalyzed intramolecular ipso-Friedel-Crafts allylic alkylation
  • Inhibitors of heat shock protein (Hsp90) as antitumor agents
  • Carpanone-like molecules via an oxidative coupling/Diels-Alder cycloaddition sequence
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)