Kluczowe dokumenty
C5106
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
95%
Synonim(y):
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, Ethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
128-130 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
Klucz InChI
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?