Merck
689556
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonim(y):
mPEG acid (n=11)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H52O14
Masa cząsteczkowa:
588.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95% (oligomer purity)
Formularz
chunks
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O14/c1-29-4-5-31-8-9-33-12-13-35-16-17-37-20-21-39-24-25-40-23-22-38-19-18-36-15-14-34-11-10-32-7-6-30-3-2-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
Klucz InChI
JMAKFNFKUHXFBH-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.