Merck
920401
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), (Propionic acid), methoxy
Synonim(y):
O-(2-karboksyetylo)-O′-metylopolietylenoglikol 1,000, Glikol polietylenowy, Kwas PEG, Kwas karboksylowy PEG, mPEG-COOH, monometylowy glikol polietylenowy 1′000 kwas propionowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(OCH2CH2)nOCH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Methoxypolyethylene glycol 1,000 propionic acid,
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 1,000 (by NMR)
kolor
white to off-white
Ω-koniec
(Propionic acid)
α-koniec
methoxy
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Kwas 1000-propionowy glikolu metoksypolietylenowego jest środkiem pegylującym stosowanym do koniugacji białek w celu zmniejszenia immunogenności i przedłużenia okresu półtrwania białek i enzymów w surowicy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Ton J Dirks et al.
Bioconjugate chemistry, 20(6), 1129-1138 (2009-05-21)
The Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has recently proven to be a powerful synthetic tool in various fields of chemistry, including protein-polymer conjugation. In this article, we describe a fluorogenic CuAAC, which allows for efficient monitoring of protein-polymer conjugation. We show