Merck
QBD10909
Sigma-Aldrich
m-dPEG®37-acid
>95% (HPLC)
Synonim(y):
m-PEG37-acid, Methyl-PEG37-acid, mPEG-acid, mPEG1500-acid, mPEG37-COOH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H152O39
Masa cząsteczkowa:
1690.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
Klucz InChI
RWUISXIJAOBWHW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwasm-dPEG37 jest długim (112 atomów, 133,9 Å), metylowym, dyskretnym łańcuchem dystansowym glikolu polietylenowego (dPEG). Reaktywny koniec cząsteczki zakończony jest grupą kwasu propionowego. m-dPEG37-kwas reaguje z powierzchniami funkcjonalizowanymi aminami (nanorurki węglowe, nanocząstki wykonane z krzemionki lub różnych metali, kropki kwantowe i podobne rodzaje produktów) lub wolnymi aminami na biomolekułach. m-dPEG37-kwas jest monodyspersyjnym odpowiednikiem polimerycznego PEG1500. Stosowany do powlekania powierzchni lub modyfikacji biomolekuł, kwasm-dPEG37 zmniejsza lub eliminuje niespecyficzne wiązanie i zwiększa rozpuszczalność w wodzie.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10909-100MG4061842703401