Merck
909289
Sigma-Aldrich
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 55,000
Synonim(y):
COOH-PEG-PDLA, COOH-PEG-PLA, Kwas karboksylowy PEG-PDLA, Kwas karboksylowy-PEG-PLA
About This Item
Wzór liniowy:
HO(C3H4O2)m(C2H4O)nC2H3O2
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or chunks
masa cząsteczkowa
PDLA average Mn 55,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Kwas karboksylowy-poli(glikol etylenowy)-b-poli(D,L-laktyd ) to funkcjonalizowany, amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLA. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Grupa funkcyjna kwasu karboksylowego w łańcuchu PEG umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, co pozwala na wykorzystanie tych materiałów w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ren Zhong Xiao et al.
International journal of nanomedicine, 5, 1057-1065 (2010-12-21)
Due to their small particle size and large and modifiable surface, nanoparticles have unique advantages compared with other drug carriers. As a research focus in recent years, polyethylene glycol-polylactic acid (PEG-PLA) block copolymer and its end-group derivative nanoparticles can enhance
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.