Merck
108189
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl)nitromethane
98%
Synonim(y):
2-Hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Wzór liniowy:
NO2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
Beilstein:
1768985
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 220g/100ml at 20 °C
alcohols: freely soluble
benzene: very slightly soluble
hydrocarbons: very slightly soluble
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2
Klucz InChI
OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tris(hydroxymethyl)nitromethane undergoes crosslinking with hexamethylene diisocyanate to form monolithic energetic gels. It is an effective hardener for variety of tannin-based adhesives.
Uwaga dotycząca przygotowania
220 g of Tris(hydroxymethyl)nitromethane dissolves in 100 ml of water at 20°C.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M H Robertson et al.
Archives of dermatology, 118(12), 997-1002 (1982-12-01)
Two machinists were seen whose chronic hand dermatitis was explained by allergic sensitivity to a biocide, Tris Nitro (2-[hydroxymethyl]-2-nitro-1,3-propanediol), which was added to their metalworking fluids (cutting oils) to prevent rancidity. The cause of the men's difficulty was first suspected
Ross C Beier et al.
Journal of food science, 84(6), 1501-1512 (2019-05-23)
Susceptibility profiles were determined for 111 Campylobacter coli strains obtained in 1998 to 1999 and 2015 from market age pigs and pork chops against 22 disinfectants and 9 antimicrobials. Resistance to tetracycline (TET) was observed in 44.4% of 1998 to
Nanostructured Energetic Composites of CL-20 and Binders Synthesized by Sol Gel Methods.
Li J and Brill TB.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 31(1), 61-69 (2006)
Bacterial inhibitors for cutting oil.
H O WHEELER et al.
Applied microbiology, 4(3), 122-126 (1956-05-01)
A no-aldehyde emission hardener for tannin-based wood adhesives for exterior panels
Trosa A and Pizzi A.
European Journal of Wood and Wood Products, 59(4), 266-271 (2001)