Key Documents
146633
2-Nitroethanol
97%
Synonim(y):
β-Nitroethanol, 2-Nitroethan-1-ol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
194 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
OCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
Klucz InChI
KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Unsuccessful synthesis of individual 1, 1-dinitroethene: Describes an attempted synthesis involving 2-nitroethanol, detailing the challenges faced in the process (Kras et al., 2024).
- Inhibitory Effect of Select Nitrocompounds and Chlorate against Yersinia: Examines the bactericidal effects of 2-nitroethanol and other compounds, comparing their antimicrobial activity (Latham et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?