Merck
259497
Sigma-Aldrich
1-Nitrohexane
98%
Synonim(y):
1-Nitroheksan
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
1749466
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
91-92 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
CCCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
FEYJIFXFOHFGCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Elektroredukcja 1-nitroheksanu w nieobecności i obecności n-oktanolu i n-dekanolu została zbadana.
Zastosowanie
1-Nitroheksan został użyty do przygotowania nitronianów sililu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anomalous Influence of Adsorbed Higher Aliphatic Alcohols on Electroreduction of Nitromethane and 1-Nitrohexane on Mercury Electrodes.
Gromulska A, et al.
Electroanalysis, 11(9), 595-600 (1999)
Silyl nitronates: improved nitro-aldol reactions and reductive routes to 2-aminoalcohols.
Colvin EW and Seebach D.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 689-691 (1978)