Merck
259500
Sigma-Aldrich
1-Nitropentane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
506508
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
BVALZCVRLDMXOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ferroxime(II)-catalyzed oxidative denitrification of 1-nitropentane has been reported.
Zastosowanie
1-Nitropentane has been used as organic nitrogen (ON) standard in quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ferroxime (II)-catalyzed oxygenation of nitroalkanes by tert-butyl hydroperoxide and its relevance to 2-nitropropane dioxygenase.
Kaizer J, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 179(1), 35-39 (2002)
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive