Kluczowe dokumenty
N22851
1-Nitropropane
≥98.5%
Synonim(y):
1-Nitropropan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
7.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
788 °F
IVD
for in vitro diagnostic use
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?