Key Documents
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
Synonim(y):
1-Nitropropane, N-Nitropropane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Numer indeksu EC:
203-544-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
7.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
420 °C
siła działania
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.2-11.0 % (v/v)
pH
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
tw
131-132 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
temp. przejścia
flash point 36 °C
rozpuszczalność
14 g/L
gęstość
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropane (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup