Merck
219533
Sigma-Aldrich
1-Nitro-1-cyclohexene
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-68 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
Klucz InChI
DJBRXNRKYAWTBL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemoselective hydrogenation of 1-nitro-1-cyclohexene catalyzed by gold nanoparticles supported on TiO2 or Fe2O3 has been reported.
Zastosowanie
1-Nitro-1-cyclohexene was used in the preparation of substituted anilines via chemoselective hydrogenation catalyzed by supported gold nanoparticles (Au/TiO2 and Au/Fe2O3).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Avelino Corma et al.
Nature protocols, 1(6), 2590-2595 (2007-04-05)
A protocol for the chemoselective hydrogenation of nitro compounds to the corresponding anilines by means of supported gold catalysts is described. Nitro groups on different compounds--containing double bonds, carbonyl, nitrile or amide groups--have been successfully hydrogenated on supported gold nanoparticles
Avelino Corma et al.
Science (New York, N.Y.), 313(5785), 332-334 (2006-07-22)
The selective reduction of a nitro group when other reducible functions are present is a difficult process that often requires stoichiometric amounts of reducing agents or, if H2 is used, the addition of soluble metals. Gold nanoparticles supported on TiO2
Fabian Niedermair et al.
Inorganic chemistry, 49(20), 9333-9342 (2010-09-16)
A series of π-extended phosphorescent palladium(II) and platinum(II) porphyrin complexes were synthesized, in which additional benzene rings are fused radially onto at least one of the four peripheral benzo groups. The photophysical properties of the metalloporphyrins palladium(II)-meso-tetra-(4-fluorophenyl)mononaphthotribenzoporphyrin (Pd1NF), cis-palladium(II)-meso-tetra-(4-fluorophenyl)dibenzodinaphthoporphyrin (Pd2NF)