192333
Ethyl nitroacetate
97%
Synonim(y):
2-Nitroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-nitroacetate, Nitroacetic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
105-107 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4/c1-2-9-4(6)3-5(7)8/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- synthesis of γ-oxoacids via Michael addition reaction with α,β-unsaturated ketones
- fuctionalization of C4-position on pyrimidine and C6-position on 2′-deoxyguanosine to produce novel nucleosides
- facile synthesis of α,α-diisobutylglycine
- synthesis of DL-4,4-difluoroglutamic acid
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter