Key Documents
241067
2-Methoxyethylamine
99%
Synonim(y):
2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
95 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the substitution reaction with phosphoimidazolide-activated derivatives of nucleosides.
- To synthesize amides by reacting with carboxylic acids.
- For the chemical modification of α-acrylated cross-linked polymer via aza-Michael addition.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?