Merck
M25007
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropylamine
99%
Synonim(y):
1-Amino-3-methoxypropane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Beilstein:
878144
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
20 mmHg ( 30 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
518 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)