Merck
123544
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropylamine
99%
Synonim(y):
3-(butyloksy)propyloamina, 3-(n-butoksy)propyloamina, 3-Butoksypropanamina, 3-butoksy-1-propanamina, 3-butyloksy-1-propyloamina, Eter 3-aminopropylobutylowy, γ-Butoksypropyloamina
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3O(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
169-170 °C/756 mmHg (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
CCCCOCCCN
InChI
1S/C7H17NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
LPUBRQWGZPPVBS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Butoksypropyloamina może być stosowana w syntezie N-funkcjonalizowanych ligandów bis(fosfino)aminowych z tetrami eterowymi, tioeterowymi i pirydylowymi.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiqiang Weng et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (32)(32), 3493-3498 (2007-08-08)
Several N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers [(R'')2PN(R')P(R'')2=PNP] () have been synthesized. They react with CrCl3(THF)3 in CH2Cl2 to give dinuclear chloro bridged Cr2(micro-Cl)2Cl4(PNP)2 () which converts to the corresponding mononuclear solvento complexes fac-CrCl3(PNP)(NCR) (). The structures