Kluczowe dokumenty
471593
N,N-Diethylhydroxylamine
≥98%
Synonim(y):
N-hydroksydietyloamina, DEHA, Dietylohydroksyloamina
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥98%
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
bp
125-130 °C (lit.)
mp
−26-−25 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?