Kluczowe dokumenty
M50400
N-Methylhydroxylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
Methylhydroxylammonium chloride, N-Hydroxy-N-methanamine hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium chloride, N-Hydroxymethanamine hydrochloride, N-Hydroxymethylamine hydrochloride, N-Methylhydroxyamine hydrochloride, N-Methylhydroxylamine monohydrochloride, N-Methylhydroxylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
86-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CNO
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
Klucz InChI
RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?