Merck
479675
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butyl)hydroxylamine acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CNHOH·CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
65-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(O)=O.CC(C)(C)NO
InChI
1S/C4H11NO.C2H4O2/c1-4(2,3)5-6;1-2(3)4/h5-6H,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QGYZLVSWEOXOFT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(tert-Butyl)hydroxylamine acetate (NtBuHA acetate) is a derivative of hydroxylamine that shows thioesterase-mimetic and antioxidant characteristics.
Zastosowanie
N-(tert-Butyl)hydroxylamine acetate has been used in a study to understand its effect on CD (cathepsin D) activity.
It may be used in the preparation of:
  • (Z)-α-5-bromo-N-tert-butyl-2-methoxyphenylnitrone
  • ONO-type pincer ligand
  • hydroxyphenyl nitrones
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
(Z)-α-5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxyphenylnitrone.
Guo H, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(10), 3943-3943 (2007)
Microwave-assisted synthesis of hydroxyphenyl nitrones with protective action against oxidative stress.
Chavarria C, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 58, 44-49 (2012)
Goutam Chandra et al.
Human molecular genetics, 24(19), 5416-5432 (2015-07-15)
Neurodegeneration is a devastating manifestation in the majority of >50 lysosomal storage disorders (LSDs). Neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) are the most common childhood neurodegenerative LSDs. Mutations in 13 different genes (called CLNs) underlie various types of NCLs, of which the
Ruthenium ONO-Type Pincer Complex: Synthesis, Structural Characterization, and Catalysis.
Zhang Y, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(10), 1779-1783 (2010)