Merck
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Synonim(y):
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
tosylate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Klucz InChI
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Elektrofilowe N-aminowanie amin arylowych i alkilowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)