Kluczowe dokumenty
712035
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
98%, ≥97.5% (HPLC)
Synonim(y):
NbzONH2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.13
Beilstein:
1966666
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
Klucz InChI
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?