Merck
471488
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethanol
≥99%
Synonim(y):
N,N-Diisopropylethanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.24
Beilstein:
1697955
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
187-192 °C (lit.)
gęstość
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)N(CCO)C(C)C
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
ZYWUVGFIXPNBDL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Brown HC, et al.
Brown HC, et al.
Organometallics, 18(7), 1305-1309 (1999)
Separation and identification of some chemical warfare degradation products using electrospray high resolution ion mobility spectrometry with mass selected detection.
Asbury GR, et al.
Analytica Chimica Acta, 400(2), 273-283 (2000)
A pH-sensitive polymeric nanovesicle based on biodegradable poly (ethylene glycol)-b-poly (2-(diisopropylamino) ethyl aspartate) as a MRI-visible drug delivery system.
Sun Q, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15316-15326 (2011)
C Wu et al.
Analytical chemistry, 71(1), 273-278 (1999-01-01)
A surface ionization (SI) source was designed and constructed for ion mobility spectrometry (IMS). Compared with a conventional (63)Ni source, the surface ionization source is as simple and reliable, has an extended dynamic response range, is more selective in response
Junseok Yeom et al.
Advanced healthcare materials, 4(2), 237-244 (2014-08-08)
Synthetic hydrogels have been extensively investigated as artificial extracellular matrices (ECMs) for tissue engineering in vitro and in vivo. Crucial challenges for such hydrogels are sustaining long-term cytocompatible encapsulation and providing appropriate cues at the right place and time for