Merck
H29404
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
97%
Synonim(y):
2-Pyrrolidinoethanol, Pyrrolidine-1-ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Beilstein:
102976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4713
bp
79-81 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
Klucz InChI
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph Gimbel et al.
The Physician and sportsmedicine, 39(1), 11-18 (2011-03-08)
The diclofenac epolamine topical patch 1.3% (DETP) is indicated for topical treatment of acute pain due to minor strains, sprains, and contusions. This exploratory, multicenter, open-label study evaluated effectiveness and safety of DETP in patients with acute pain due to
Adamo Fini et al.
Pharmaceutics, 4(3), 413-429 (2012-01-01)
The following bases: monoethylamine (EtA), diethylamine (DEtA), triethylamine (TEtA), monoethanolamine (MEA), diethanolamine (DEA), triethanolamine (TEA), pyrrolidine (Py), piperidine (Pp), morpholine (M), piperazine (Pz) and their N-2-hydroxyethyl (HE) analogs were employed to prepare 14 diclofenac salts. The salts were re-crystallized from
C Giachetti et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 21(3), 261-268 (1996-07-01)
N-(2-hydroxyethyl)-pyrrolidine (HEP, Epolamine) is a strong base used to salify organic acids of pharmaceutical interest in order to improve their solubility in water. Diclofenac-HEP (Flector) is the first example of an epolamine salt of a drug. In this study, [14C]-HEP