Merck
433594
Sigma-Aldrich
2-Piperidineethanol
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
bp
234 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCC1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2
Klucz InChI
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for syntehsis of:
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Cyclin-dependent kinase inhibitors
Anti-HIV agents
Tetraponerine analogs
Reactant for cyclization of secondary homoallylic amines
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Physicochemical properties of 2-piperidineethanol and its aqueous solutions.
Xu S, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 37(4), 407-411 (1992)
Absorption of carbon dioxide into aqueous solutions of 2-piperidineethanol: Kinetics analysis.
Paul S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(3), 1414-1419 (2008)
Investigations of primary and secondary amine carbamate stability by 1 H NMR spectroscopy for post combustion capture of carbon dioxide.
Fernandes D, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 183-191 (2012)
Heat capacity of alkanolamine aqueous solutions.
Chiu L-F and Li M-H.
Journal of Chemical and Engineering Data, 44(6), 1396-1401 (1999)
Kinetics of carbon dioxide reaction with sterically hindered 2-piperidineethanol aqueous solutions.
Shen KP, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 30(8), 1811-1813 (1991)