Merck
155233
Sigma-Aldrich
3-Piperidinemethanol
96%
Synonim(y):
3-(Hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
bp
106-107 °C/3.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Klucz InChI
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Standardowa molowa energia spalania 3-piperydynometanolu została zbadana.
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
CB2 receptor agonists for the treatment of chronic pain
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Soluble epoxide hydrolase inhibitors
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(27), 13356-13362 (2006-07-21)
The standard (p degrees = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation of 2-, 3-, and 4-chloroaniline were derived from the standard molar energies of combustion, in oxygen, at T = 298.15 K, measured by rotating bomb combustion calorimetry. The Calvet