Kluczowe dokumenty
155225
2-Piperidinemethanol
97%
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
68-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h6-8H,1-5H2
Klucz InChI
PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
W syntezie chlorowodorku 3-fenylooktahydropirydo[2,1-c][1,4]oksazyny oraz diastereomerów 10R i 10S zastosowano 2-piperydynometanol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
T N Riley et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(2), 334-336 (1976-02-01)
3-Phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine hydrochloride and the 10R and 10S diastereomers have been synthesized from (+/-)-, (+)-, and (-)-2-piperidinemethanol. Treatment of 2-piperidinemethanol with alpha-bromoacetophenone gave 3-hydroxy-3-phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine which was readily converted to the 3-phenyl derivative by catalytic hydrogenolysis. These compounds were shown to possess
Mostafa Hadei et al.
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 13, 30-30 (2018-10-03)
The use of cosmetic products in beauty salons emits numerous kinds of toxic air pollutants. The objectives of this study were to measure the concentrations of benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, formaldehyde, and acetaldehyde in 20 large beauty salons in Tehran