Merck
M79506
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Synonim(y):
1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, N-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)