537306
D-Hydroorotic acid
98%
Synonim(y):
R-2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, Dihydro-D-orotic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −33°, c = 1 in NaHCO3
mp
255 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m1/s1
Klucz InChI
UFIVEPVSAGBUSI-UWTATZPHSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3