Merck
650315
Sigma-Aldrich
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457
tw
76 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)