Kluczowe dokumenty
595918
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane
97%
Synonim(y):
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(5-chloro-1-pentynylo)trimetylosilan może być stosowany do syntezy 5-trimetylosililo-4-pentynylolitu (TMSPLi), który może być stosowany jako inicjator w polimeryzacji styrenu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)