Merck
701068
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)indole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
67-70 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-13-8/h1-5,13H
Klucz InChI
LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gordon Rix et al.
Nature communications, 11(1), 5644-5644 (2020-11-08)
Enzyme orthologs sharing identical primary functions can have different promiscuous activities. While it is possible to mine this natural diversity to obtain useful biocatalysts, generating comparably rich ortholog diversity is difficult, as it is the product of deep evolutionary processes