Kluczowe dokumenty
636800
7-Benzyloxyindole
96%
Synonim(y):
7-(Phenylmethoxy)indole, NSC 92526
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
mp
70-74 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C(Oc1cccc2cc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-14-8-4-7-13-9-10-16-15(13)14/h1-10,16H,11H2
Klucz InChI
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for asymmetric total synthesis of diazonamide A
Reactant for preparation of HCV inhibitor
Reactant for preparation of substituted 3-cyanoindoles and 3-(4-pyridinyl)indoles as inhibitors of inosine monophosphate dehydrogenase, with antiproliferative activity on peripheral blood mononuclear cells (PMBC)
Reactant for preparation of [(indolyl)methyl]hydantoin and -thiohydantoin derivatives as treatment of necroptosis
Reactant for preparation of regioisomeric analogs of ED-110, indolocarbazole poisons of human topoisomerase I
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)