N17602
5-Nitroindole
98%
Synonim(y):
NSC 520594
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
140-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9H
Klucz InChI
OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Protein Kinase Inhibitors and antiproliferative agents
- Positive Allosteric Modulators of Metabotropic Glutamate Receptor 4 (mGlu4)
- Antifungal agents
- Cannabinoid receptor type 1 (CB1) antagonists
- Potential anticancer agents
- Potential antivascular agents
- Selective Anti-leukemic agents
- Anti human immunodeficiency virus subtype 1 (HIV-1) agents
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves