Merck
83160
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
Beilstein:
82132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
155-162 °C
160-163 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
L-Pyroglutamic acid is used in the synthesis of:
  • Nonproteinogenic amino acids such as (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-pyroglutamic acid and (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-glutamine.
  • Chiral N-heterocyclic carbenes (NHCs) as catalysts for the asymmetric dimerization of alkylarylketenes to give the corresponding α-quaternary β-alkylidenyl-β-lactones.
It is also used in the total synthesis of (−)-stemoamide and celogentin C.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and analysis of the sterically constrained L-glutamine analogues (3S, 4R)-3, 4-dimethyl-L-glutamine and (3S, 4R)-3, 4-dimethyl-L-pyroglutamic acid
Acevedo CM et al.
Tetrahedron, 57(30), 6353-6359 (2001)
Total Synthesis of Celogentin C by Stereoselective C-H Activation
Feng Y and Chen G
Angewandte Chemie (International ed. in English), 122(5), 970-973 (2010)
Asymmetric Dimerization of Disubstituted Ketenes Catalyzed by N-Heterocyclic Carbenes
Lv H and Zhang et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(17), 2715-2718 (2008)
Total Syntheses of (?)-and (−)-Stemoamide
Jacobi PA and Lee K
Journal of the American Chemical Society, 122(18), 4295-4303 (2000)
P J Caspers et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(3), 434-442 (2001-03-07)
Confocal Raman spectroscopy is introduced as a noninvasive in vivo optical method to measure molecular concentration profiles in the skin. It is shown how it can be applied to determine the water concentration in the stratum corneum as a function
Protokoły
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard