Merck
616613
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid-d7
97 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Pyroglutamic acid-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
155-162 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
Klucz InChI
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)