Merck
700150
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
(−)-1-Boc-L-pyroglutamic acid, Boc-pyr-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −35.0, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
118-123 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiuyu Gong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700664-1700664 (2018-05-04)
Previous study showed that pyroglutamate aminopeptidase 1 (PGP-1) has a relationship with the immune response in cells. However, whether PGP-1 is involved in inflammatory response in vivo and can serve as a new inflammatory cytokine are still unclear. To address