Merck
263389
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
technical grade, 80%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.15
Beilstein:
7209267
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
80%
Formularz
solid
mp
50-55 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
NCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F6N/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4,16H2
Klucz InChI
DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-bis(trifluorometylo)benzyloamina została użyta do przygotowania pochodnych fenyloglicyny.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lihu Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3735-3739 (2006-05-16)
Systematic modification of a screening lead yielded a class of potent glycinamide based CCR2 antagonists. The best compound (55, (2S)-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-{[2-(1-piperidinyl)ethyl]amino}-2-(3-thienyl)acetamide) displayed good binding affinity (IC50=30 and 39 nM) toward human monocytes and CHO cell expressing human CCR2b, respectively. Functionally, it