Merck
377406
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
99%
Synonim(y):
Dimethyl squarate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
55-57 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=C(OC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3
Klucz InChI
SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Dimethyl squarate) is a cyclobutene derivative. It reacts with hydroxylamine derivatives to afford 3-hydroxyamino-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-diones.
Zastosowanie
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Dimethyl squarate) may be used in the synthesis of the following compounds:
  • chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles
  • 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
  • squarate derivatives of the O-SP-core antigens
  • methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen
  • o-quinodimethanes
  • benzocyclobutenes
  • quinones
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Peng Xu et al.
Bioconjugate chemistry, 22(10), 2179-2185 (2011-09-09)
Bacterial O-SP-core antigens can be conjugated to proteins in the same, simple way as synthetic, linker-equipped carbohydrates by applying squaric acid chemistry. Introduction of spacers (linkers) to either O-SP-core antigens or protein carriers, which is involved in commonly applied protocols
Kerriann K Badal et al.
Cell reports, 26(3), 507-517 (2019-01-17)
Mechanisms that regulate the bi-directional transport of mitochondria in neurons for maintaining functional synaptic connections are poorly understood. Here, we show that in the pre-synaptic sensory neurons of the Aplysia gill withdrawal reflex, the formation of functional synapses leads to
Hydroxylamin-Derivate der Quadratsaure.
Zinner G, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 318(11), 977-983 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6896-6896 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 6177-6177 (1993)