Kluczowe dokumenty
123447
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Squaric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1=C(O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Klucz InChI
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In fluorescence detection in immunoassays, hybridization assays, enzymatic reactions, and other analytical procedures.
- To form diffraction quality crystals.
- To synthesize a squarate dianion, which is used as a building block to create uncharged polymeric networks. These ordered structures are used in catalysis, nonlinear optics, electrical conductivity, molecular recognition, and molecular sieves.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
190 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.