Kluczowe dokumenty
113174
Pentylbenzene
99%
Synonim(y):
1-Phenylpentane
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
benzene: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
Klucz InChI
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?